주요 문서
608440
Sigma-Aldrich
Urea-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NC18O15NH2
Molecular Weight:
64.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 15N
95 atom % 18O
양식
solid
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)