609137
Fmoc-Asn-OH-amine-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-α-15N1, L-Asparagine-15N1 (amine-15N) α-N-Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
H2NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Molecular Weight:
355.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i21+1
InChI key
YUGBZNJSGOBFOV-YOINDOSNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.