주요 문서
615196
Sigma-Aldrich
Di(propyl-3,3,3-d3)amine
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3CH2CH2)2NH
Molecular Weight:
107.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
bp
105-110 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCNCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
WEHWNAOGRSTTBQ-WFGJKAKNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)