주요 문서
616516
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2-d
98 atom % D
동의어(들):
Ethyl bromide-2-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CDH2CH2Br
Molecular Weight:
109.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
37-40 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
density
1.473 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-MICDWDOJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)