주요 문서
631833
Supelco
1,4-Dioxane solution
suitable for NMR (reference standard), 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
농도
5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
3 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
12.2 °F
Flash Point (°C)
-11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)