분석
98.5% trace metals basis
양식
nanopowder
입자 크기
<25 nm (BET)
SMILES string
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI key
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객