주요 문서
637343
Sigma-Aldrich
Erbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Dierbium trioxide, Erbia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Er2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
382.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
nanopowder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: erbium
입자 크기
<100 nm (BET)
density
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
InChI key
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)