주요 문서
63796
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
≥95.0%
동의어(들):
Dimethoxy-(3-mercaptopropyl)methylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3Si(OCH3)2CH2CH2CH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
180.34
Beilstein:
2424867
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450
bp
96 °C/30 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
thiol
SMILES string
CO[Si](C)(CCCS)OC
InChI
1S/C6H16O2SSi/c1-7-10(3,8-2)6-4-5-9/h9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane (MPMDMS) can be used as a silane precursor in the synthesis of:
  • Nafion-MPMDMS nanocomposite membranes by sol-gel method.
  • MPMDMS functionalized magnetic- polysilsesquioxane (PSSQ) nanoparticles applicable for heavy metal ions adsorption.
  • Thiol-organosilica nanoparticles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)