주요 문서
641383
Sigma-Aldrich
5-Methylisophthalic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
299-303 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(3-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
5-Methylisophthalic acid can be used in the synthesis of a La(III)–Co(II) heterometallic framework via reaction with lanthanum(III)chloride hydrate and cobalt(II)acetate under ionothermal conditions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1