644153
N-Methoxy-N-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
동의어(들):
N-Methyl-N-methoxytrifluoroacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
53 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
InChI key
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47.8 °C - closed cup