분석
97%
양식
solid
mp
94-98 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccc2cc(Cl)ccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI key
OCCIBGIEIBQGAJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable