주요 문서
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C3H5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥95 atom % 13C
분석
≥95% (CP)
양식
solid
mp
113-115 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney,Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
336.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
169 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)