Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
동의어(들):
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
95%
광학 활성
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI key
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Flash Point (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)