주요 문서
658405
Sigma-Aldrich
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
동의어(들):
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
107-111 °C
SMILES string
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
  • Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
  • Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)