주요 문서
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
221.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
283-287 °C
작용기
nitro
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
InChI key
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)