주요 문서
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH2=CH13CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
56.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
bp
-4.5 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinderHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)