주요 문서
662844
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16
CAS Number:
Molecular Weight:
124.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.450
bp
148-149 °C/760 mmHg
density
0.803 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
SMILES string
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
InChI key
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F
Flash Point (°C)
29 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)