주요 문서
667307
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Molecular Weight:
156.18
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)