분석
97%
양식
solid
mp
114-116 °C
SMILES string
Nc1ccc(N)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11-12H2
InChI key
OKBVMLGZPNDWJK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable