주요 문서
667730
Sigma-Aldrich
3-(2-Furyl)propionic acid
97%
동의어(들):
2-Furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
56-60 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChI key
XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)