주요 문서
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl formate
95%
동의어(들):
TFEF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH2OC(O)H
CAS Number:
Molecular Weight:
128.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D <1.001
density
1.317 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
InChI key
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for the formylation of alcohols and amines. Hydroxylamines provide high yields of the N-formylated product.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
45.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)