670413
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)glycine, Fmoc-Nlys(Boc)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H32N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
468.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-14-8-9-15-28(16-23(29)30)25(32)33-17-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,22H,8-9,14-17H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
InChI key
MNAXPVXIHALBEF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.