주요 문서
674176
Sigma-Aldrich
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
동의어(들):
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
422.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.477
density
1.015 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
InChI key
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)