About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D4H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
bp
283 °C
density
1.048 g/mL at 25 °C (est.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1CCCC(C1)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-10H,1-6H2/i5D2,6D2
InChI key
LUSFFPXRDZKBMF-NZLXMSDQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
322.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
161.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.