677183
(S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
95%
동의어(들):
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H27NOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
325.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
광학 활성
[α]22/D -50°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.5513
density
1.0459 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChI key
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
애플리케이션
Organocatalyst for 3-component reactions, and Robinson annulation of α,β-unsaturated aldehydes.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable