주요 문서
678198
Sigma-Aldrich
Cefaclor-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C9H14ClN3O4S·H2O
Molecular Weight:
391.78
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
분자량
391.72 by atom % calculation
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
SMILES string
ClC1=C(C(O)=O)N2[C@@H]([C@H](NC([C@H]([13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]3)N)=O)C2=O)SC1
InChI
1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,14+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
QYIYFLOTGYLRGG-VSDCQUGNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)