주요 문서
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
동의어(들):
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H3F3IN
CAS Number:
Molecular Weight:
297.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
92-99 °C
작용기
fluoro
iodo
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChI key
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)