주요 문서
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5FN4
CAS Number:
Molecular Weight:
164.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
180 °C (dec.)
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI key
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)