주요 문서
681539
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95%
동의어(들):
(1S)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H18F12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
710.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
광학 활성
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
mp
215-219 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
InChI key
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(S)-(-)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol reacts with tin(IV) chloride to form a Sn(IV) aryloxide Lewis acid, which can catalyze asymmetric Diels-Alder reactions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)