주요 문서
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluororesorcinol
95%
동의어(들):
2,4-Difluoro-1,3-dihydroxy benzene, 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
57-88 °C
작용기
fluoro
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
InChI key
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)