주요 문서
689777
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]heptacosaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
동의어(들):
MAL-PEG NHS, Maleimidopropionyl-PEG NHS ester (n=27)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C70H127N3O35
Molecular Weight:
1570.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90% (oligomer purity)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
불순물
≤2% hydrolyzed product
Ω-끝
NHS ester
α-끝
maleimide
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C70H127N3O35/c74-65(5-8-72-66(75)1-2-67(72)76)71-7-10-81-12-14-83-16-18-85-20-22-87-24-26-89-28-30-91-32-34-93-36-38-95-40-42-97-44-46-99-48-50-101-52-54-103-56-58-105-60-62-107-64-63-106-61-59-104-57-55-102-53-51-100-49-47-98-45-43-96-41-39-94-37-35-92-33-31-90-29-27-88-25-23-86-21-19-84-17-15-82-13-11-80-9-6-70(79)108-73-68(77)3-4-69(73)78/h1-2H,3-64H2,(H,71,74)
InChI key
QTIQGDBALCIANR-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)