692689
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
동의어(들):
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
103-108 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
InChI key
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.