주요 문서
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
동의어(들):
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14
CAS Number:
Molecular Weight:
122.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
density
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
InChI key
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)