분석
97%
양식
solid
bp
50-51 °C/15 mmHg
mp
26-34 °C
작용기
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HCl2F3O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
InChI key
OEOQSGPFZFSHBS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.