주요 문서
701807
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl][(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine] ruthenium(II)
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C58H48Cl2N2P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
1006.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
>300 °C
작용기
amine
phenyl
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Ru](Cl)Cl.P(c%10ccccc%10)(c9ccccc9)c3c(c8c(cc3)cccc8)c4c5c(ccc4P(c7ccccc7)c6ccccc6)cccc5.N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C44H32P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h1-32H;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.1.../s1
InChI key
PZTVCDSGEXHVBL-ODQAEMFESA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)