주요 문서
703850
Sigma-Aldrich
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
117.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
207-210 °C
density
1.100 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F
Flash Point (°C)
109 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)