주요 문서
707287
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
3-Aminopropene-13C3,15N hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH213CH13CH215NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
97.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
106 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl.[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
MLGWTHRHHANFCC-UJNKEPEOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)