주요 문서
709425
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H515NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
120.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
162-163 °C (lit.)
mp
-30 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
InChI key
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)