주요 문서
709484
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D6H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+6
SMILES string
OC(C(O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OWBTYPJTUOEWEK-WFGJKAKNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)