주요 문서
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
123-127 °C
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
InChI key
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
애플리케이션
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)