주요 문서
713708
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
동의어(들):
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (R)-NOBIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (HPLC)
97%
양식
crystals
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
InChI key
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol is a non-symmetrically substituted 1,1′-binaphthalene ligand.
애플리케이션
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol may be used as a catalyst in the asymmetric PTC (phase-transfer catalysis) synthesis of α-amino acids. (R)-NOBIN reacts with trans-azobenzene-4,4′-dicarbonyl chloride to form poly(ester-amide)s, which shows backbone light-regulated chiroptical response.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)