주요 문서
716189
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1,2-13C sulfone
99 atom % 13C
동의어(들):
Phenyl vinyl-1,2-13C2 sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO213CH=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
67-69 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH2]=[13CH]S(=O)(=O)c1ccccc1
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)