주요 문서
719951
Sigma-Aldrich
Resomer® R 202 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated, viscosity 0.16-0.24 dL/g 
동의어(들):
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H8O4)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
amorphous
분해 기간
<6 months
점도
0.16-0.24 dL/g
전이 온도
Tg 38-42 °C
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Controlled release
법적 정보
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)