분석
97%
양식
solid
mp
220-225 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cn1nccc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(5(8)9)2-3-6-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
JREJQAWGQCMSIY-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable