주요 문서
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
동의어(들):
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.557
density
1.396 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)