주요 문서
729736
Sigma-Aldrich
4-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
200-205 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cc1c[nH]c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-4-2-5(6(8)9)7-3-4/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
InChI key
YXYAHRAFINYJPL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)