주요 문서
733148
Sigma-Aldrich
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)15COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
317.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
powder
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
질량 이동
M+33
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI key
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)