주요 문서
733601
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-3-thioamide
95%
동의어(들):
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
153.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
177-182 °C
작용기
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)