주요 문서
733717
Sigma-Aldrich
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde
98 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3SCH2CH2CHO
Molecular Weight:
107.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
liquid
bp
165-166 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3/i1D3
InChI key
CLUWOWRTHNNBBU-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)