734489
5-Bromo-6-methoxy-1-indanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
1 G
₩155,194
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
150-155 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
1 of 4
이 품목 | 736937 | 724882 | 702293 |
---|---|---|---|
assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
mp 150-155 °C | mp 134-138 °C | mp 144-148 °C | mp 123-127 °C |
form solid | form solid | form solid | form powder |
functional group bromo | functional group bromo, ketone | functional group bromo, ketone | functional group bromo |
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.